Kluczowe dokumenty
EMU002641
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cdk4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TAAGATCCCCTGCTTCGAGAATGGCTGCCACTCGATATGAACCCGTGGCTGAAATTGGTGTCGGTGCCTATGGGACGGTGTACAAAGCCCGAGATCCCCACAGTGGCCACTTTGTGGCCCTCAAGAGTGTGAGAGTTCCTAATGGAGGAGCAGCTGGAGGGGGCCTTCCCGTCAGCACAGTTCGTGAGGTGGCCTTGTTAAGGAGGCTGGAGGCCTTTGAACATCCCAATGTTGTACGGCTGATGGATGTCTGTGCTACTTCCCGAACTGATCGGGACATCAAGGTCACCCTAGTGTTTGAGCATATAGACCAGGACCTGAGGACATACCTGGACAAAGCACCTCCACCGGGCCTGCCGGTTGAGACCATTAAGGATCTAATGCGTCAGTTTCTAAGCGGCCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guoyan Liu et al.
The Journal of pathology, 233(3), 308-318 (2014-03-08)
Ovarian carcinoma is the most lethal gynaecological malignancy. Better understanding of the molecular pathogenesis of this disease and effective targeted therapies are needed to improve patient outcomes. MicroRNAs play important roles in cancer progression and have the potential for use