Kluczowe dokumenty
EHU226031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human IRF9, RP11-468E2.4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAGCTGTCTGGAAGACTCGCCTGCGCTGTGCACTCAACAAGAGTTCTGAATTTAAGGAGGTTCCTGAGAGGGGCCGCATGGATGTTGCTGAGCCCTACAAGGTGTATCAGTTGCTGCCACCAGGAATCGTCTCTGGCCAGCCAGGGACTCAGAAAGTACCATCAAAGCGACAGCACAGTTCTGTGTCCTCTGAGAGGAAGGAGGAAGAGGATGCCATGCAGAACTGCACACTCAGTCCCTCTGTGCTCCAGGACTCCCTCAATAATGAGGAGGAGGGGGCCAGTGGGGGAGCAGTCCATTCAGACATTGGGAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCCCTGAGCCACAGGAAGTTACAGACACAACTGAGGCCCCCTTTCAAGGGGATCAGAGGTCCCTGGAGTTTCTGCTTCCTCCAGAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicholas Hernandez et al.
The Journal of experimental medicine, 215(10), 2567-2585 (2018-08-26)
Life-threatening pulmonary influenza can be caused by inborn errors of type I and III IFN immunity. We report a 5-yr-old child with severe pulmonary influenza at 2 yr. She is homozygous for a loss-of-function IRF9 allele. Her cells activate gamma-activated
Nadiia Lypova et al.
Cancers, 11(5) (2019-05-19)
While clinical responses to palbociclib have been promising, metastatic breast cancer remains incurable due to the development of resistance. We generated estrogen receptor-positive (ER+) and ER-negative (ER-) cell line models and determined their permissiveness and cellular responses to an oncolytic
Adriana Forero et al.
Immunity, 51(3), 451-464 (2019-09-01)
Type I and III interferons (IFNs) activate similar downstream signaling cascades, but unlike type I IFNs, type III IFNs (IFNλ) do not elicit strong inflammatory responses in vivo. Here, we examined the molecular mechanisms underlying this disparity. Type I and III
Marieke C Verweij et al.
PLoS pathogens, 11(5), e1004901-e1004901 (2015-05-15)
Varicella zoster virus (VZV) causes chickenpox in humans and, subsequently, establishes latency in the sensory ganglia from where it reactivates to cause herpes zoster. Infection of rhesus macaques with simian varicella virus (SVV) recapitulates VZV pathogenesis in humans thus representing