Kluczowe dokumenty
EHU158871
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRADD
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGGAGAACGAGCTCACCAGCCTGGCAGAGGACTTGCTGGGCCTGACCGATCCCAATGGCGGCCTGGCCTAGACCAGGGGTGCAGCCAGCTTTTGGAGAACCTGGATGGCCTTAGGGTTCCTTCTGCGGCTATTGCTGAACCCCTGTCCATCCACGGGACCCTGAAACTCCACTTGGCCTATCTGCTGGACCTGCTGGGGCAGAGTTGATTGCCTTCCCCAGGAGCCAGACCACTGGGGGTGCATCATTGGGGATTCTGCCTCAGGTACTTTGATAGAGTGTGGGGTGGGGGGGACCTGCTTTGGAGATCAGCCTCACCTTCTCCCATCCCAGAAGCGGGGCTTACAGCCAGCCCTTACAGTTTCACTCATGAAGCACCTTGATCTTTGGTGTCCTGGACTTCATCCTGGGTGCTGCAGATAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tian-Ping Chen et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 27(1), 21-21 (2021-03-05)
Studies have found that circular RNAs (circRNAs) play key roles in cardiovascular diseases. However, the function of circROBO2 in acute myocardial infarction (AMI) is unclear. This study aimed to investigate the pathogenesis of circROBO2 in AMI. qRT-PCR and Western blot
Hua Wang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 40(5), 1063-1078 (2016-12-14)
Chronic lung infection in cystic fibrosis leads to an inflammatory response that persists because of the chronic presence of bacteria and ultimately leads to a catastrophic failure of lung function. We use a combination of biochemistry, cell and molecular biology
Ganqian Zhu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(3), 1104-1118 (2017-01-01)
The apoptosis of glomerular mesangial cells (GMCs) in the early phase of rat Thy-1 nephritis (Thy-1N), a model of human mesangioproliferative glomerulonephritis (MsPGN), is primarily triggered by sublytic C5b-9. However, the mechanism of GMC apoptosis induced by sublytic C5b-9 remains