Kluczowe dokumenty
EHU158721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DIS3L2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAACACTCATCCAGGGTGTATTGAGAATTAATCCAAAGAAGTTTCATGAAGCCTTCATTCCTTCCCCGGATGGTGATCGAGACATTTTTATTGATGGGGTTGTTGCTCGTAATAGAGCCTTAAATGGGGATCTGGTGGTCGTGAAACTGCTTCCCGAGGAGCATTGGAAGGTAGTTAAACCAGAGAGCAATGACAAAGAAACAGAAGCTGCGTATGAATCAGATATCCCCGAGGAGCTCTGTGGACACCATCTCCCGCAACAGTCCCTGAAAAGCTATAATGACAGTCCTGATGTCATTGTAGAGGCTCAGTTTGATGGCAGCGACTCAGAAGATGGACATGGCATCACACAAAATGTGCTGGTTGATGGTGTTAAGAAACTCTCAGTTTGTGTTTCTGAGAAAGGAAGAGAGGATGGTGATGCACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Songge Xing et al.
Cancer research, 79(19), 4923-4936 (2019-07-25)
DIS3-like 3'-5' exoribonuclease 2 (DIS3L2) degrades aberrant RNAs, however, its function in tumorigenesis remains largely unexplored. Here, aberrant DIS3L2 expression promoted human hepatocellular carcinoma (HCC) progression via heterogeneous nuclear ribonucleoproteins (hnRNP) U-mediated alternative splicing. DIS3L2 directly interacted with hnRNP U