Kluczowe dokumenty
EHU158601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LRRC23
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGAGGAGGGGGAGGACTACAGAAAAGAGGGGGAAGAGTTCCCTGAGGAATGGCTGCCCACCCCCCTCACGGAGGACATGATGAAGGAAGGGCTTTCTCTGCTCTGTAAGACAGGCAATGGGCTGGCTCATGCTTATGTCAAGCTGGAGGTTAAAGAGAGGGACCTGACAGACATCTACTTGCTGCGCTCCTACATCCATCTGCGCTATGTGGATATTTCTGAGAACCACCTGACAGACCTGTCTCCACTCAACTACCTCACCCACCTGCTCTGGCTCAAGGCTGATGGCAATCGGCTGCGAAGTGCCCAGATGAATGAACTGCCCTACCTGCAGATTGCTAGTTTTGCTTATAACCAGATTACTGACACTGAAGGCATCTCTCATCCTCGTCTTGAAACCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Franco Torrente et al.
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 59(3), 300-307 (2014-05-13)
Allergic colitis shows overlap with classic inflammatory bowel disease (IBD). Clinically, allergic colitis is associated with dysmotility and abdominal pain, and mucosal eosinophilia is characteristic. We thus aimed to characterise mucosal changes in children with allergic colitis compared with normal