Kluczowe dokumenty
EHU157781
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FLNA
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACATCATCCGCAATGACAATGACACCTTCACGGTCAAGTACACGCCCCGGGGGGCTGGCAGCTACACCATTATGGTCCTCTTTGCTGACCAGGCCACGCCCACCAGCCCCATCCGAGTCAAGGTGGAGCCCTCTCATGACGCCAGTAAGGTGAAGGCCGAGGGCCCTGGCCTCAGTCGCACTGGTGTCGAGCTTGGCAAGCCCACCCACTTCACAGTAAATGCCAAAGCTGCTGGCAAAGGCAAGCTGGACGTCCAGTTCTCAGGACTCACCAAGGGGGATGCAGTGCGAGATGTGGACATCATCGACCACCATGACAACACCTACACAGTCAAGTACACGCCTGTCCAGCAGGGTCCAGTAGGCGTCAATGTCACTTATGGAGGGGATCCCATCCCTAAGAGCCCTTTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qian Wang et al.
PloS one, 10(4), e0123018-e0123018 (2015-04-11)
Polycystin-2 (PC2), encoded by the PKD2 gene, is mutated in ~15% of autosomal dominant polycystic kidney disease. Filamins are actin-binding proteins implicated in scaffolding and membrane stabilization. Here we studied the effects of filamin on PC2 stability using filamin-deficient human
Alessandra Mingione et al.
Journal of molecular endocrinology, 58(2), 91-103 (2016-11-23)
Parathyroid tumors display reduced sensitivity to extracellular calcium ([Ca
E Peverelli et al.
Endocrinology, 155(8), 2932-2941 (2014-05-16)
Somatostatin receptor type 2 (SST2) is the main pharmacological target of medical therapy for GH-secreting pituitary tumors, but molecular mechanisms regulating its expression and signaling are largely unknown. The aim of this study was to investigate the role of cytoskeleton
R Catalano et al.
Cancer letters, 497, 77-88 (2020-10-20)
Adrenocortical carcinomas (ACCs) overexpress insulin-like growth factor 2 (IGF2), that drives a proliferative autocrine loop by binding to IGF1R and IR, but IGF1R/IR-targeted therapies failed in ACC patients. The cytoskeleton actin-binding protein filamin A (FLNA) impairs IR signalling in melanoma
Rosalinda M Savoy et al.
Endocrine-related cancer, 22(3), 369-386 (2015-03-12)
Prostate cancer (PCa) progression is regulated by the androgen receptor (AR); however, patients undergoing androgen-deprivation therapy (ADT) for disseminated PCa eventually develop castration-resistant PCa (CRPC). Results of previous studies indicated that AR, a transcription factor, occupies distinct genomic loci in