Kluczowe dokumenty
EHU156971
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ERCC1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGAATATGCCATCTCACAGCCTCTGGAAGGGGCTGGGGCCACGTGCCCCACAGGGTCAGAGCCCCTGGCAGGAGAGACGCCCAACCAGGCCCTGAAACCCGGGGCAAAATCCAACAGCATCATTGTGAGCCCTCGGCAGAGGGGCAATCCCGTACTGAAGTTCGTGCGCAATGTGCCCTGGGAATTTGGCGACGTAATTCCCGACTATGTGCTGGGCCAGAGCACCTGTGCCCTGTTCCTCAGCCTCCGCTACCACAACCTGCACCCAGACTACATCCATGGGCGGCTGCAGAGCCTGGGGAAGAACTTCGCCTTGCGGGTCCTGCTTGTCCAGGTGGATGTGAAAGATCCCCAGCAGGCCCTCAAGGAGCTGGCTAAGATGTGTATCCTGGCCGACTGCACATTGATCCTCGCCTGGAGCCCCGAGGAAGCTGGGCGGTACCTGGAGACCTACAAGGCCTATGAGCAGAAACCAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei-Ping Lee et al.
Biochimica et biophysica acta, 1863(4), 917-928 (2017-01-16)
Gemcitabine and capecitabine are two effective anticancer agents against solid tumors. The pharmacological mechanisms have been known as incorporation into DNA and thereby inhibition of DNA synthesis. When used as metronomic chemotherapy, they may inhibit angiogenesis and induce immunity. In
Jae Joon Han et al.
Cancer research and treatment : official journal of Korean Cancer Association, 46(1), 55-64 (2014-02-13)
The novel heat shock protein tumor necrosis factor receptor-associated protein 1 (TRAP1) is associated with multidrug resistance in colorectal cancer (CRC) cells in vitro. Excision repair cross-complementation group 1 (ERCC1) expression levels in tumor tissues also predict clinical outcomes in
Daniel P Feldmann et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(8) (2020-04-30)
Platinum-based chemotherapy remains a mainstay treatment for the management of advanced non-small cell lung cancer. A key cellular factor that contributes to sensitivity to platinums is the 5'-3' structure-specific endonuclease excision repair cross-complementation group 1 (ERCC1)/ xeroderma pigmentosum group F
Gianmaria Liccardi et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(13), 3496-3506 (2014-05-02)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) plays an important role in cellular response to chemotherapy and radiotherapy through modulation of DNA repair. EGFR activates DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) stimulating repair of DNA strand breaks (SB) and interstrand crosslinks (ICL). We
Ying Wai Chan et al.
Nature cell biology, 20(1), 92-103 (2017-12-20)
The resolution of joint molecules that link recombining sister chromatids is essential for chromosome segregation. Here, we determine the fate of unresolved recombination intermediates arising in cells lacking two nucleases required for resolution (GEN1 -/- knockout cells depleted of MUS81).