Kluczowe dokumenty
EHU156781
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRPV4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCGAGGTCATTACGCTCTTCACTGGGGTCCTGTTCTTCTTCACCAACATCAAAGACTTGTTCATGAAGAAATGCCCTGGAGTGAATTCTCTCTTCATTGATGGCTCCTTCCAGCTGCTCTACTTCATCTACTCTGTCCTGGTGATCGTCTCAGCAGCCCTCTACCTGGCAGGGATCGAGGCCTACCTGGCCGTGATGGTCTTTGCCCTGGTCCTGGGCTGGATGAATGCCCTTTACTTCACCCGTGGGCTGAAGCTGACGGGGACCTATAGCATCATGATCCAGAAGATTCTCTTCAAGGACCTTTTCCGATTCCTGCTCGTCTACTTGCTCTTCATGATCGGCTACGCTTCAGCCCTGGTCTCCCTCCTGAACCCGTGTGCCAACATGAAGGTGTGCAATGAGGACCAGACCAACTGCACAGTGCCCACTTACCCCTCGTGCCGTGACAGCGAGACCTTCAGCACCTTCCTCCTGGACCTGTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuanzheng Gu et al.
The Journal of cell biology, 216(7), 2179-2199 (2017-06-14)
Little is known about mechanical regulation of morphological and functional polarity of central neurons. In this study, we report that mechanical stress specifically induces varicosities in the axons but not the dendrites of central neurons by activating TRPV4, a Ca
Hengli Zhao et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 11, 97-97 (2018-04-11)
Blood-brain barrier (BBB) disruption and subsequent brain edema play important roles in the secondary neuronal death and neurological dysfunction that are observed following intracerebral hemorrhage (ICH). In previous studies, transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4), a calcium-permeable mechanosensitive channel, was
Bo Xu et al.
Life sciences, 228, 158-166 (2019-05-06)
Chondrocyte apoptosis is the most common pathological feature of cartilage in osteoarthritis (OA). Excessive mechanical stress can induce chondrocyte apoptosis and destroy cartilage tissue. Transient receptor potential channel vanilloid 4 (TRPV4) is a mechanosensitive ion channel that mediates chondrocyte response
Boran Cao et al.
Journal of cellular physiology, 234(5), 6831-6841 (2018-11-06)
The aim of this study is to evaluate the effect of transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) on osteoclast differentiation and osteoporosis, and to investigate the underlying mechanism. The results showed that TRPV4 expression and intracellular Ca2+ concentration were significantly
Tatsuya Ihara et al.
Neurourology and urodynamics, 37(8), 2535-2543 (2018-08-15)
The sensation of bladder fullness (SBF) is triggered by the release of ATP. Therefore, the aim of this study was to investigate whether time-dependent changes in the levels of stretch-released ATP in mouse primary-cultured urothelial cells (MPCUCs) is regulated by