Kluczowe dokumenty
EHU155801
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD163
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAACATGATGGATGGGGAAAGCATAGTAACTGTACTCACCAACAAGATGCTGGAGTGACCTGCTCAGATGGATCCAATTTGGAAATGAGGCTGACGCGTGGAGGGAATATGTGTTCTGGAAGAATAGAGATCAAATTCCAAGGACGGTGGGGAACAGTGTGTGATGATAACTTCAACATAGATCATGCATCTGTCATTTGTAGACAACTTGAATGTGGAAGTGCTGTCAGTTTCTCTGGTTCATCTAATTTTGGAGAAGGCTCTGGACCAATCTGGTTTGATGATCTTATATGCAACGGAAATGAGTCAGCTCTCTGGAACTGCAAACATCAAGGATGGGGAAAGCATAACTGTGATCATGCTGAGGATGCTGGAGTGATTTGCTCAAAGGGAGCAGATCTGAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Lu et al.
Stem cells international, 2016, 2539781-2539781 (2016-02-18)
Bone marrow stromal cells (BMSCs) can differentiate into vascular endothelial cells (VECs). It is regarded as an important solution to cure many diseases, such as ischemic diseases and diabetes. However, the mechanisms underlying BMSC differentiation into VECs are not well