Kluczowe dokumenty
EHU154801
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TARBP2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTTGCCGGAGTACACAGTGACCCAGGAGTCTGGGCCAGCCCACCGCAAAGAATTCACCATGACCTGTCGAGTGGAGCGTTTCATTGAGATTGGGAGTGGCACTTCCAAAAAATTGGCAAAGCGGAATGCGGCGGCCAAAATGCTGCTTCGAGTGCACACGGTGCCTCTGGATGCCCGGGATGGCAATGAGGTGGAGCCTGATGATGACCACTTCTCCATTGGTGTGGGCTCCCGCCTGGATGGTCTTCGAAACCGGGGCCCAGGTTGCACCTGGGATTCTCTACGAAATTCAGTAGGAGAGAAGATCCTGTCCCTCCGCAGTTGCTCCCTGGGCTCCCTGGGTGCCCTGGGCCCTGCCTGCTGCCGTGTCCTCAGTGAGCTCTCTGAGGAGCAGGCCTTTCACGTCAGCTACCTGGATATTGAGGAGCTGAGCCTGAGTGGACTCTGCCAGTGCCTGGTGGAACTGTCCACCCAGCCGGCCACTGTGTGTCATGGCTCTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Caramuta et al.
Blood cancer journal, 3, e152-e152 (2013-10-15)
Deregulation of microRNA (miRNA) expression has been documented in diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). However, the impact of miRNAs and their machinery in DLBCL is not fully determined. Here, we assessed the role of miRNA expression and their processing genes
J-M Liao et al.
Oncogene, 33(41), 4916-4923 (2013-10-22)
Oncogene MYC is highly expressed in many human cancers and functions as a global regulator of ribosome biogenesis. Previously, we reported that ribosomal protein (RP) L11 binds to c-Myc and inhibits its transcriptional activity in response to ribosomal stress. Here