Kluczowe dokumenty
EHU154101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLEKHM2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTCGGTGAAGAAGTTGCAGAGCTATTTTGCTGCATGTGAGGATGAGATCCCTGCCATCCGGAACCATGACAAGGTCCTACAGCGTCTGTGTGAGCACCTGGACCACGCCCTGCTGTACGGACTGCAAGACCTCTCCTCTGGCTACTGGGTGCTCGTGGTGCATTTTACTCGGAGAGAGGCCATCAAGCAGATCGAGGTGCTGCAGCACGTGGCCACCAACCTGGGGCGCAGCCGTGCCTGGCTGTACCTGGCCCTCAACGAGAACTCCTTGGAGAGCTACCTGCGGTTGTTCCAGGAGAACCTGGGCCTGCTGCATAAGTACTACGTCAAGAATGCCCTGGTCTGCAGCCACGATCACCTGACGCTCTTCCTGACCTTGGTGTCCGGGCTAGAGTTCATTCGTTTCGAGCTGGATCTGGATGCCCCTTACCTAGACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shusen Zhang et al.
Molecular and cellular biochemistry, 410(1-2), 1-9 (2015-08-12)
SYF2, also known as p29/NTC31/CBPIN, encodes a nuclear protein that interacts with Cyclin D-type binding-protein 1. SYF2 has been reported to be involved in pre-mRNA splicing and cell cycle regulation. In the present study, we observed that SYF2 was obviously
E M Davies et al.
Oncogene, 34(28), 3711-3727 (2014-09-23)
Glioblastoma is the most common and lethal primary malignant brain tumor in adults. The tumor suppressor gene PTEN is deleted, mutated or hypermethylated in more than 60% of glioblastoma cases resulting in hyperactivation of the phosphoinositide 3-kinase pathway, which leads