EHU153181
MISSION® esiRNA
targeting human MS4A6A
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGAAGTGCAGGAACATTTCACAAATCTACAATCTGTGAGTATCACATCCTGTATAGCTGTAAACACTGGAATAAGGAAGGGCTGATGACTTTCAGAAGATGAAGGTAAGTAGAAACCGTTGATGGGACTGAGAAACCAGAGTTAAAACCTCTTTGGAGCTTCTGAGGACTCAGCTGGAACCAACGGGCACAGTTGGCAACACCATCATGACATCACAACCTGTTCCCAATGAGACCATCATAGTGCTCCCATCAAATGTCATCAACTTCTCCCAAGCAGAGAAACCCGAACCCACCAACCAGGGGCAGGATAGCCTGAAGAAACATCTACACGCAGAAATCAAAGTTATTGGGACTATCCAGATCTTGTGTGGCATGATGGTATTGAGCTTGGGGATCATTTTGGCATCTGCTTCCTTCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MS4A6A(64231) , MS4A6A(64231)