EHU152211
MISSION® esiRNA
targeting human SHARPIN
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAGTGCTCTTGGCTGTGCACGCCGCGGTGAGGCCGCTGGGCGCCGGGCCAGACGCCGAGGCACAGCTGCGGAGGCTGCAGCTGAGCGCGGACCCTGAGCGGCCTGGGCGCTTCCGGCTGGAGCTGCTGGGCGCGGGACCTGGGGCGGTTAATTTGGAGTGGCCCCTGGAGTCAGTTTCCTACACCATCCGAGGCCCCACCCAGCACGAGCTACAGCCTCCACCAGGAGGGCCTGGAACCCTCAGCCTGCACTTCCTCAACCCTCAGGAAGCTCAGCGGTGGGCAGTCCTAGTCCGAGGTGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SHARPIN(81858) , SHARPIN(81858)