Kluczowe dokumenty
EHU151811
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PIK3R1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGAGGCAAGGTTATATGCACTTTCTCATGATTTACAGAGAAGTGAATAACTGCAAAGTGAAGTTGCTTCTTCTACTTCAGTCTTCTCTCACTTTGATTTGCTAGTTGTTATCAATTAATGACAATTACAAACCTACTGTATCTCTAATACAGTGTGACTGGTCAGGTATTTCAGTTCTTAGGAAGGAAGTGCCAAGTTTGTTTTTGGGTTCCTGGAACAGCGCTCACCTTTGTTTAGAACACTGGTTTAAAGGGATAATCATCTCTGTCACATTAGACTATCCATCATGACCAGCAAATACTCATTTTAGGAAAAAAAAAAGCATGATCTGAAAAATACTTTTGGTGGTATGTTGGTTACCCTCCTAGCTTTCCATTTGGTTTAGAACATAAAGCAAATAGACACAGTCATACTGTCACTGCTCTGGACTGTGTGGAGCTCGCTAAAGTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinran Li et al.
Nature communications, 10(1), 716-716 (2019-02-14)
Copy number loss of PIK3R1 (p85α) most commonly occurs in ovarian cancer among all cancer types. Here we report that ovarian cancer cells manifest a spectrum of tumorigenic phenotypes upon knockdown of PIK3R1. PIK3R1 loss activates AKT and p110-independent JAK2/STAT3
Reem Ali et al.
Cells, 8(10) (2019-10-23)
Ataxia-telegiectasia mutated (ATM), phosphatase and tensin homolog (PTEN), and p85α are key tumour suppressors. Whether ATM regulates PTEN expression and influence platinum sensitivity is unknown. We generated ATM knockdowns (KD) and CRISPR knock outs (KO) in glioblastoma (LN18, LN229) and
Jun Xu et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 4708-4712 (2015-06-24)
The expression of osteopontin (OPN) and vascular endothelial growth factor (VEGF) are associated with the severity of cartilage destruction in osteoarthritis. However, the biological connection between OPN and VEGF in osteoarthritis remains to be elucidated. The present study was performed
Zhenyou Zou et al.
Journal of drug targeting, 22(9), 839-848 (2014-07-16)
Multi-drug resistance (MDR) cancer is an intractable problem. Over-expression of drug efflux transporters such as ABCB1, ABCC1 and ABCG2 contributes to it, by which they pump drugs out of cells, and result in the decrease in the efficacy of chemotherapy.
Xue Bai et al.
Oncology reports, 33(6), 3085-3092 (2015-05-13)
Cervical cancer is the second most common women carcinoma worldwide and the fourth leading cause of cancer-associated mortality in women. Butein, a bioactive flavonoid isolated from numerous native plants, has been shown to induce apoptosis and inhibits migration and invasion