Kluczowe dokumenty
EHU151791
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NECTIN1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGCGAGTTTGCTACCTTCCCTACGGGCAATCGAGAAAGCCAGCTCAATCTCACGGTGATGGCCAAACCCACCAATTGGATAGAGGGTACCCAGGCAGTGCTTCGAGCCAAGAAGGGGCAGGATGACAAGGTCCTGGTGGCCACCTGCACCTCAGCCAATGGGAAGCCTCCCAGTGTGGTATCCTGGGAAACTCGGTTAAAAGGTGAGGCAGAGTACCAGGAGATCCGGAACCCCAATGGCACAGTGACGGTCATCAGCCGCTACCGCCTGGTGCCCAGCAGGGAAGCCCACCAGCAGTCCTTGGCCTGCATCGTCAACTACCACATGGACCGCTTCAAGGAAAGCCTCACTCTCAACGTGCAGTATGAGCCTGAGGTAACCATTGAGGGGTTTGATGGCAACTGGTACCTGCAGCGGATGGACGTGAAGCTCACCTGCAAAGCTGATGCTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joseph C K Leung et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 20(7), 907-920 (2015-03-27)
Glomerulo-podocytic communication plays an important role in the podocytic injury in IgA nephropathy (IgAN). In this study, we examine the role of podocytic angiotensin II receptor subtype 1 (AT1R) and prorenin receptor (PRR) in podocytic apoptosis in IgAN. Polymeric IgA
Feng Y Liu et al.
Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : JRAAS, 15(2), 99-108 (2014-03-05)
Since the discovery of the (pro)renin receptor (PRR), it has been considered as a novel bioactive molecule of the renin-angiotensin system (RAS). The activation of PRR can elicit a series of angiotensin II (AngII)-independent effects. In this study, we investigated
Caixia Li et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 309(3), E302-E310 (2015-06-18)
High glucose reduces autophagy and enhances apoptosis of podocytes. Previously, we reported that high glucose induced podocyte injury through upregulation of the (pro)renin receptor (PRR). We hypothesized that increasing PRR reduces autophagy and increases apoptosis of mouse podocytes exposed to