Kluczowe dokumenty
EHU147921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human S100A11
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAACATGGCAAAAATCTCCAGCCCTACAGAGACTGAGCGGTGCATCGAGTCCCTGATTGCTGTCTTCCAGAAGTATGCTGGAAAGGATGGTTATAACTACACTCTCTCCAAGACAGAGTTCCTAAGCTTCATGAATACAGAACTAGCTGCCTTCACAAAGAACCAGAAGGACCCTGGTGTCCTTGACCGCATGATGAAGAAACTGGACACCAACAGTGATGGTCAGCTAGATTTCTCAGAATTTCTTAATCTGATTGGTGGCCTAGCTATGGCTTGCCATGACTCCTTCCTCAAGGCTGTCCCTTCCCAGAAGCGGACCTGAGGACCCCTTGGCCCTGGCCTTCAAACCCACCCCCTTTCCTTCCAGCCTTTCTGTCATCATCTCCACAGCCCACCCATCCCCTGAGCACACTAACCACCTCATGCAGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chengyu Wang et al.
American journal of translational research, 11(6), 3472-3480 (2019-07-18)
The S100 gene family encodes low molecular weight proteins implicated in cancer progression. In the present study, we explored the effects and underlying mechanisms of calcium-binding protein A11 (S100A11 protein) in hypopharyngeal squamous cell carcinoma (HSCC). RT-qPCR and western blot