Kluczowe dokumenty
EHU146181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SIGLEC1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGAGCGAGATTCACCTCCAAGTGAAGTATGCCCCCAAGGGTGTGAAGATCCTCCTCAGCCCCTCGGGGAGGAACATCCTTCCAGGTGAGCTGGTCACACTCACCTGCCAGGTGAACAGCAGCTACCCTGCAGTCAGTTCCATTAAGTGGCTCAAGGATGGGGTACGCCTCCAAACCAAGACTGGTGTGCTGCACCTGCCCCAGGCAGCCTGGAGCGATGCTGGCGTCTACACCTGCCAAGCTGAGAACGGCGTGGGCTCTTTGGTCTCACCCCCCATCAGCCTCCACATCTTCATGGCTGAGGTCCAGGTGAGCCCAGCAGGTCCCATCCTGGAGAACCAGACAGTGACACTAGTCTGCAACACACCCAATGAGGCACCCAGTGATCTCCGCTACAGCTGGTACAAGAACCATGTCCTGCTGGAGGATGCCCACTCCCATACCCTCCGGCTGCACTTGGCCACTAGGGCTGATA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chantale Provost et al.
Virology journal, 9, 267-267 (2012-11-15)
Airborne transmitted pathogens, such as porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), need to interact with host cells of the respiratory tract in order to be able to enter and disseminate in the host organism. Pulmonary alveolar macrophages (PAM) and