Kluczowe dokumenty
EHU144441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SNX5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCTCGCTTCAGATTGACATACCTGATGCGCTCAGTGAGAGAGACAAAGTCAAATTTACAGTGCACACAAAGACCACACTGCCCACGTTTCAGAGCCCAGAGTTTTCTGTTACAAGGCAACATGAAGACTTTGTGTGGCTACATGACACTCTTATTGAAACAACAGACTATGCTGGGCTTATTATTCCACCTGCTCCTACGAAGCCCGACTTTGATGGTCCTCGAGAGAAGATGCAGAAACTGGGAGAAGGTGAAGGGTCTATGACCAAAGAAGAATTTGCCAAGATGAAACAAGAACTGGAAGCTGAGTATCTCGCTGTGTTTAAGAAGACTGTGTCCTCCCATGAAGTCTTTCTTCAGCGGCTTTCTTCTCACCCTGTTCTCAGTAAAGATCGCAACTTTCATGTTTTCCTGGAATATGATCAGGATCTAAGTGTTAGGCGGAAAAATACTAAAGAGATGTTTGGTGGCTTCTTCAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nao Itai et al.
PloS one, 13(11), e0207205-e0207205 (2018-11-13)
Sorting nexin 5 (SNX5), a member of sorting nexin family, plays an important role in membrane trafficking, including the retrograde trafficking of the cation independent mannose 6-phosphate receptor (CI-M6PR) and macropinocytosis. Using ESI-LCMS/MS analysis, we confirmed that SNX5 serine 226
Jinyang Cai et al.
Journal of Cancer, 10(13), 2942-2952 (2019-07-10)
Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is the sixth most prevalent cancer worldwide. Long-term survival rates in patients with HNSCC have not increased significantly in the past 30 years. Therefore, looking for novel molecular targets that control HNSCC progression
Fengmin Li et al.
Endocrinology, 156(6), 2211-2221 (2015-04-01)
Sorting nexin 5 (SNX5) belongs to the SNX family, which is composed of a diverse group of proteins that mediate trafficking of plasma membrane proteins, receptors, and transporters. SNX5 is important in the resensitization of the dopamine D1-like receptor (D1R).
Ming Sun et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(2), 2730-2748 (2020-01-08)
The small GTPase Ras-related protein Rab-7a (Rab7a) serves as a key organizer of the endosomal-lysosomal system. However, molecular mechanisms controlling Rab7a activation levels and subcellular translocation are still poorly defined. Here, we demonstrate that type Igamma phosphatidylinositol phosphate 5-kinase i5