Kluczowe dokumenty
EHU142641
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CACNA2D3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCATCAGCTGTGATGATGAGACTGTGAATTGTTACCTCATAGACAATAATGGATTTATTTTGGTGTCTGAAGACTACACACAGACTGGAGACTTTTTTGGTGAGATCGAGGGAGCTGTGATGAACAAATTGCTAACAATGGGCTCCTTTAAAAGAATTACCCTTTATGACTACCAAGCCATGTGTAGAGCCAACAAGGAAAGCAGCGATGGCGCCCATGGCCTCCTGGATCCTTATAATGCCTTCCTCTCTGCAGTAAAATGGATCATGACAGAACTTGTCTTGTTCCTGGTGGAATTTAACCTCTGCAGTTGGTGGCACTCCGATATGACAGCTAAAGCCCAGAAATTGAAACAGACCCTGGAGCCTTGTGATACTGAATATCCAGCATTCGTCTCTGAGCGCACCATCAAGGAGACTACAGGGAATATTGCTTGTGAAGACTGCTCCAAGTCCTTTGTCATCCAGCAAATCCCAAGCAGCAACCTGTTCATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiangnan Kong et al.
Oncology reports, 43(1), 121-132 (2019-11-21)
Endometrial cancer (EC) is one of the most common malignant gynecological tumors in women. The main treatments for EC (surgery, chemotherapy and radiation therapy) produce significant side effects. Thus, it is urgent to identify promising therapeutic targets and prognostic markers.