Kluczowe dokumenty
EHU140551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLEKHB2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTTCGCAGGTGAAGAGATGGCGTTTGTGAAGAGTGGCTGGTTGCTGCGACAGAGTACTATTTTGAAGCGCTGGAAGAAGAACTGGTTTGATCTGTGGTCGGATGGTCACCTGATCTATTATGATGACCAGACTCGGCAGAATATCGAGGATAAGGTCCACATGCCAATGGACTGCATCAACATCCGCACGGGGCAGGAATGTCGGGATACTCAGCCCCCGGATGGAAAGTCAAAAGACTGCATGCTCCAGATTGTTTGTCGAGATGGGAAAACAATTAGTCTTTGTGCAGAAAGCACAGATGATTGCTTGGCCTGGAAATTTACACTCCAAGATTCTAGGACAAACACAGCGTATGTGGGCTCTGCAGTCATGACCGATGAGACATCCGTGGTTTCCTCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tatsuyuki Matsudaira et al.
Journal of cell science, 128(16), 3131-3142 (2015-07-03)
The retrograde pathway is defined by the transport of proteins and lipids from the plasma membrane through endosomes to the Golgi complex, and is essential for a variety of cellular activities. Recycling endosomes are important sorting stations for some retrograde