Kluczowe dokumenty
EHU140281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GPT
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTCTTCAATGAGGCTCCTGGCATCAGCTGCAACCCAGTGCAGGGCGCCATGTACTCCTTCCCGCGCGTGCAGCTGCCCCCGCGGGCGGTGGAGCGCGCTCAGGAGCTGGGCCTGGCCCCCGATATGTTCTTCTGCCTGCGCCTCCTGGAGGAGACCGGCATCTGCGTGGTGCCAGGGAGCGGCTTTGGGCAGCGGGAAGGCACCTACCACTTCCGGATGACCATTCTGCCCCCCTTGGAGAAACTGCGGCTGCTGCTGGAGAAGCTGAGCAGGTTCCATGCCAAGTTCACCCTCGAGTACTCCTGAGCACCCCAGCTGGGGCCAGGCTGGGTCGCCCTGGACTGTGTGCTCAGGAGCCCTGGGAGGCTCTGGAGCCCACTGTACTTGCTCTTGATGCCTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaqian Huang et al.
Scientific reports, 6, 19503-19503 (2016-01-15)
The study was designed to investigate the role of endogenous sulfur dioxide (SO2) in collagen remodeling and its mechanisms in vascular smooth muscle cells (VSMCs). Overexpression of endogenous SO2 synthase aspartate aminotransferase (AAT) 1 or 2 increased SO2 levels and
Siyao Chen et al.
Clinical science (London, England : 1979), 131(21), 2655-2670 (2017-09-25)
The present study was designed to investigate whether endogenous sulphur dioxide (SO