Kluczowe dokumenty
EHU139941
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SESN1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCATGTTCCAACATTTCGTGTCCAGGACTATTGCTGGGAAGATCATGGTTATTCTTTGGTAAATCGCCTTTATCCAGATGTGGGACAGTTGATTGATGAAAAATTTCACATTGCTTACAATCTTACTTATAATACAATGGCAATGCACAAAGATGTTGATACCTCAATGCTTAGACGGGCAATTTGGAACTATATTCACTGCATGTTTGGAATAAGATATGATGATTATGACTATGGTGAAATTAACCAGCTATTGGATCGTAGCTTTAAAGTTTATATCAAAACTGTTGTTTGCACTCCTGAAAAGGTTACCAAAAGAATGTATGATAGCTTCTGGAGGCAGTTCAAGCACTCTGAGAAGGTTCATGTTAATCTGCTTCTTATAGAAGCTAGGATGCAAGCAGAACTCCTTTATGCTCTGAGAGCCATTACCCGCTAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Russell E Ericksen et al.
Cell metabolism, 29(5), 1151-1165 (2019-01-22)
Tumors display profound changes in cellular metabolism, yet how these changes aid the development and growth of tumors is not fully understood. Here we use a multi-omic approach to examine liver carcinogenesis and regeneration, and find that progressive loss of