Kluczowe dokumenty
EHU138441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AKAP8
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGTGCCCAAACCAGAGTTGCTCCTGCCCCAGCTGCCGCGGATGCTGAAGTGGAACAAACTGATGCAGAGTCTAAAGACGCTGTTCCCACAGAATGATGCTCATTTCCCTGTTCCAGGGAAGGCGTTGGGATGATGGATGCGTTGGTCTTTCTCCCTTGGTTTGTAAGCAGTACAAGGGCGTGTGCTCCCAGAATATGCTGTAATCTAATTTTGGTGAAGAGACCCAGCGTTTCCTCCTGAGCAGTGCCTCTCACGGCTTGTCTCATGCAGTCGTGTGGCTTCTTGCCCAGGTTTCAAAGCTGAAGTACATTGTCCTTAGCGGCTGTAACATGTCTCTTGACAGTAGTGCACTTGGAATAATAAAGGTTGGGTGATTATATCTTGATGATACATTACTTGTTCAATACAGCCACTGATGGAATGCTTCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haoxiao Zuo et al.
Cells, 9(2) (2020-02-08)
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) plays a role in chronic obstructive pulmonary diseases (COPD). Cyclic adenosine monophosphate (cAMP) can inhibit transforming growth factor-β1 (TGF-β1) mediated EMT. Although compartmentalization via A-kinase anchoring proteins (AKAPs) is central to cAMP signaling, functional studies regarding their