Kluczowe dokumenty
EHU136211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CDH2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTGAGGGCACATGCAGTAGATATTAATGGAAATCAAGTGGAGAACCCCATTGACATTGTCATCAATGTTATTGACATGAATGACAACAGACCTGAGTTCTTACACCAGGTTTGGAATGGGACAGTTCCTGAGGGATCAAAGCCTGGAACATATGTGATGACCGTAACAGCAATTGATGCTGACGATCCCAATGCCCTCAATGGGATGTTGAGGTACAGAATCGTGTCTCAGGCTCCAAGCACCCCTTCACCCAACATGTTTACAATCAACAATGAGACTGGTGACATCATCACAGTGGCAGCTGGACTTGATCGAGAAAAAGTGCAACAGTATACGTTAATAATTCAAGCTACAGACATGGAAGGCAATCCCACATATGGCCTTTCAAACACAGCCACGGCCGTCATCACAGTGACAGATGTCAATGACAATCCTCCAGAGTTTACTGCCATGACGTTTTATGGTGAAGTTCCTGAGAACAGGGTAGACATCATAGTAGCTAATCTAACTGTGACCGATAAGGATCAACCCCATACACCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hsien-Ming Wu et al.
Oncotarget, 8(3), 4410-4421 (2016-12-30)
More than 25% of patients diagnosed with endometrial carcinoma have invasive primary cancer accompanied by metastases. Growth hormone-releasing hormone (GHRH) plays an important role in reproduction. Here, we examined the effect of a GHRH antagonist on the motility of endometrial
Bo Xu et al.
Nature biotechnology (2018-11-27)
The efficacy of oncolytic herpes simplex virus (oHSV) is limited by rapid viral clearance by innate immune effector cells and poor intratumoral viral spread. We combine two approaches to overcome these barriers: inhibition of natural killer (NK) cells and enhancement
Ciqing Yang et al.
Histochemistry and cell biology, 151(3), 239-248 (2018-09-27)
N-cadherin, a member of the cadherin family, plays an important role in neural development. In addition, N-cadherin has been reported to be crucial in neuronal migration, axonal outgrowth, and axonal path-finding. However, the mechanism underlying the effects of N-cadherin in
Srikanth R Polusani et al.
Journal of cell science, 129(23), 4399-4410 (2016-11-02)
Gap junction proteins (connexins) have crucial effects on cell motility in many systems, from migration of neural crest cells to promotion of metastatic invasiveness. Here, we show that expression of Cx26 (also known as GJB2) in HeLa cells specifically enhances
Ciqing Yang et al.
Journal of molecular histology, 47(6), 541-554 (2016-09-22)
N-cadherin is a calcium-sensitive cell adhesion molecule that plays an important role in the formation of the neural circuit and the development of the nervous system. In the present study, we investigated the function of N-cadherin in cell-cell connection in