Kluczowe dokumenty
EHU134541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human APOL1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACCGGGATTACCAGCAGTACCATGGACTACGGAAAGAAGTGGTGGACACAAGCCCAAGCCCACGACCTGGTCATCAAAAGCCTTGACAAATTGAAGGAGGTGAGGGAGTTTTTGGGTGAGAACATATCCAACTTTCTTTCCTTAGCTGGCAATACTTACCAACTCACACGAGGCATTGGGAAGGACATCCGTGCCCTCAGACGAGCCAGAGCCAATCTTCAGTCAGTACCGCATGCCTCAGCCTCACGCCCCCGGGTCACTGAGCCAATCTCAGCTGAAAGCGGTGAACAGGTGGAGAGGGTTAATGAACCCAGCATCCTGGAAATGAGCAGAGGAGTCAAGCTCACGGATGTGGCCCCTGTAAGCTTCTTTCTTGTGCTGGATGTAGTCTACCTCGTGTACGAATCAAAGCACTTACATGAGGGGGCAAAGTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abheepsa Mishra et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 314(5), F832-F843 (2018-01-24)
The loss of podocyte (PD) molecular phenotype is an important feature of diabetic podocytopathy. We hypothesized that high glucose (HG) induces dedifferentiation in differentiated podocytes (DPDs) through alterations in the apolipoprotein (APO) L1-microRNA (miR) 193a axis. HG-induced DPD dedifferentiation manifested