Kluczowe dokumenty
EHU134341
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RPN2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTCCACTGAAGTTGGCATCACAAATGTTGATCTTTCCACCGTGGATAAGGATCAGAGCATTGCACCCAAAACTACCCGGGTGACATACCCAGCCAAAGCCAAGGGCACATTCATCGCAGACAGCCACCAGAACTTCGCCTTGTTCTTCCAGCTGGTAGATGTGAACACTGGTGCTGAACTCACTCCTCACCAGACATTTGTCCGACTCCATAACCAGAAGACTGGCCAGGAAGTGGTGTTTGTTGCCGAGCCAGACAACAAGAACGTGTACAAGTTTGAACTGGATACCTCTGAAAGAAAGATTGAATTTGACTCTGCCTCTGGCACCTACACTCTCTACTTAATCATTGGAGATGCCACTTTGAAGAACCCAATCCTCTGGAATGTGGCTGATGTGGTCATC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinhai Ren et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 245(12), 1009-1015 (2020-05-26)
This study explored the role of ribophorin II (RPN2) in myelodysplastic syndromes (MDSs) cell proliferation and growth and revealed that RPN2 knockdown suppressed OCI-AML3 cell growth and proliferation and triggered cell cycle arrest and elicited apoptosis in OCI-AML3 cells. In
Gabriela Vazquez Rodriguez et al.
Frontiers in oncology, 10, 598684-598684 (2020-12-18)
The majority of estrogen receptor positive (ER+) breast cancer (BC) maintain the ER at metastatic sites. Despite anti-estrogen therapy, almost 30% of ER+ BC patients relapse. Thus, new therapeutic targets for ER+ BC are needed. Amino acids (AAs) may affect