Kluczowe dokumenty
EHU134211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HRAS
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCAGGAGACCCTGTAGGAGGACCCCGGGCCGCAGGCCCCTGAGGAGCGATGACGGAATATAAGCTGGTGGTGGTGGGCGCCGGCGGTGTGGGCAAGAGTGCGCTGACCATCCAGCTGATCCAGAACCATTTTGTGGACGAATACGACCCCACTATAGAGGATTCCTACCGGAAGCAGGTGGTCATTGATGGGGAGACGTGCCTGTTGGACATCCTGGATACCGCCGGCCAGGAGGAGTACAGCGCCATGCGGGACCAGTACATGCGCACCGGGGAGGGCTTCCTGTGTGTGTTTGCCATCAACAACACCAAGTCTTTTGAGGACATCCACCAGTACAGGGAGCAGATCAAACGGGTGAAGGACTCGGATGACGTGCCCATGGTGCTGGTGGGGAACAAGTGTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stella Liong et al.
Mediators of inflammation, 2018, 3645386-3645386 (2018-11-08)
Heightened placental inflammation and dysfunction are commonly associated in pregnant obese women compared to their pregnant lean counterparts. The small GTPase superfamily members known as the rat sarcoma viral oncogene homolog (Ras) proteins, in particular, the K-Ras and H-Ras isoforms
Bo Mi Ku et al.
PloS one, 13(4), e0194730-e0194730 (2018-04-12)
AZD9291 (osimertinib) is approved for standard care in patients with EGFR T790M-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) after prior EGFR TKI progression. Furthermore, AZD9291 is now being evaluated as a first-line treatment for NSCLC patients with activation EGFR mutations. Based
Jagadish Loganathan et al.
International journal of oncology, 44(6), 2009-2015 (2014-04-11)
Breast cancer metastasis is one of the major reasons for the high morbidity and mortality of breast cancer patients. In spite of surgical interventions, chemotherapy, radiation therapy and targeted therapy, some patients are considering alternative therapies with herbal/natural products. In
Satoshi Sugita et al.
International journal of oncology, 53(2), 725-736 (2018-06-15)
The active form of the small GTPase RAS binds to downstream effectors to promote cell growth and proliferation. RAS signal enhancement contributes to tumorigenesis, invasion, and metastasis in various different cancers. HRAS proto-oncogene GTPase (HRAS), one of the RAS isoforms
Arathi Nair et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 3-3 (2020-01-08)
Ras are small cellular GTPases which regulate diverse cellular processes. It has three isoforms: H-Ras, K-Ras, and N-Ras. Owing to the N-terminus (1-165 residues) sequence homology these isoforms were thought to be functionally redundant. However, only K-Ras-deficient mice but not