EHU133701
MISSION® esiRNA
targeting human TYMS
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTCAAAGGAGCTCGAAGGATATTGTCAGTCTTTAGGGGTTGGGCTGGATGCCGAGGTAAAAGTTCTTTTTGCTCTAAAAGAAAAAGGAACTAGGTCAAAAATCTGTCCGTGACCTATCAGTTATTAATTTTTAAGGATGTTGCCACTGGCAAATGTAACTGTGCCAGTTCTTTCCATAATAAAAGGCTTTGAGTTAACTCACTGAGGGTATCTGACAATGCTGAGGTTATGAACAAAGTGAGGAGAATGAAATGTATGTGCTCTTAGCAAAAACATGTATGTGCATTTCAATCCCACGTACTTATAAAGAAGGTTGGTGAATTTCACAAGCTATTTTTGGAATATTTTTAGAATATTTTAAGAATTTCACAAGCTATTCCCTCAAATCTGAGGGAGCTGAGTAACACCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TYMS(55556) , TYMS(7298)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?