Kluczowe dokumenty
EHU132541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRKACA
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGCCATGAAGATCCTCGACAAACAGAAGGTGGTGAAACTGAAACAGATCGAACACACCCTGAATGAAAAGCGCATCCTGCAAGCTGTCAACTTTCCGTTCCTCGTCAAACTCGAGTTCTCCTTCAAGGACAACTCAAACTTATACATGGTCATGGAGTACGTGCCCGGCGGGGAGATGTTCTCACACCTACGGCGGATCGGAAGGTTCAGTGAGCCCCATGCCCGTTTCTACGCGGCCCAGATCGTCCTGACCTTTGAGTATCTGCACTCGCTGGATCTCATCTACAGGGACCTGAAGCCGGAGAATCTGCTCATTGACCAGCAGGGCTACATTCAGGTGACAGACTTCGGTTTCGCCAAGCGCGTGAAGGGCCGCACTTGGACCTTGTGCGGCACCCCTGAGTACCTGGCCCCTGAGATTATCCTGAGCAAAGGCTACAACAAGGCCGTGGACTGGTGGGCCCTGGGGGTTCTTATCTATGAAATGGCCGCTGGCTACCCGCCCTTCTTCGCAGACCAGCCCATCCAGATCTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nikolaus A Watson et al.
Nature communications, 11(1), 1684-1684 (2020-04-05)
There are thousands of known cellular phosphorylation sites, but the paucity of ways to identify kinases for particular phosphorylation events remains a major roadblock for understanding kinase signaling. To address this, we here develop a generally applicable method that exploits