Kluczowe dokumenty
EHU131101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human POLD1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACAGAAACTGGGCCTGACTGAGGATCAGTTCATCAGGACCCCCACCGGGGACGAGTTTGTGAAGACCTCAGTGCGGAAGGGGCTGCTGCCCCAGATCCTGGAGAACCTGCTCAGTGCCCGGAAGAGGGCCAAGGCCGAGCTGGCCAAGGAGACAGACCCCCTCCGGCGCCAGGTCCTGGATGGACGGCAGCTGGCGCTGAAGGTGAGCGCCAACTCCGTATACGGCTTCACTGGCGCCCAGGTGGGCAAGTTGCCGTGCCTGGAGATCTCACAGAGCGTCACGGGGTTCGGACGTCAGATGATCGAGAAAACCAAGCAGCTGGTGGAGTCTAAGTACACAGTGGAGAATGGCTACAGCACCAGTGCCAAGGTGGTGTATGGTGACACTGACTCCGTCATGTGCCGATTCGGCGTGTCCTCGGTGGCTGAGGCGATGGCCCTGGGGCGGGAGGCCGCGGACTGGGTGTCAGGTCACT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qinghong Qin et al.
Oncology letters, 16(5), 5591-5598 (2018-10-23)
Polymerase δ catalytic subunit gene 1 (POLD1) may serve an important function in the development of tumors. However, its role in breast cancer remains unclear. The aim of the present study was to observe the expression and the function of
Albert Job et al.
Scientific reports, 10(1), 18924-18924 (2020-11-05)
Inhibition of the kinase ATR, a central regulator of the DNA damage response, eliminates subsets of cancer cells in certain tumors. As previously shown, this is at least partly attributable to synthetic lethal interactions between ATR and POLD1, the catalytic
Griselda Vallejo et al.
PloS one, 9(5), e97311-e97311 (2014-05-27)
Although non-genomic steroid receptor pathways have been studied over the past decade, little is known about the direct gene expression changes that take place as a consequence of their activation. Progesterone controls proliferation of rat endometrial stromal cells during the