Kluczowe dokumenty
EHU129741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CCND3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGATTTCCTGGCCTTCATTCTGCACCGGCTCTCTCTGCCCCGTGACCGACAGGCCTTGGTCAAAAAGCATGCCCAGACCTTTTTGGCCCTCTGTGCTACAGATTATACCTTTGCCATGTACCCGCCATCCATGATCGCCACGGGCAGCATTGGGGCTGCAGTGCAAGGCCTGGGTGCCTGCTCCATGTCCGGGGATGAGCTCACAGAGCTGCTGGCAGGGATCACTGGCACTGAAGTGGACTGCCTGCGGGCCTGTCAGGAGCAGATCGAAGCTGCACTCAGGGAGAGCCTCAGGGAAGCCTCTCAGACCAGCTCCAGCCCAGCGCCCAAAGCCCCCCGGGGCTCCAGCAGCCAAGGGCCCAGCCAGACCAGCACTCCTACAGATGTCACAGCCATACACCTGTAGCCCTGGAGAGGCCCTCTGGAGTGGCCACTAAGCAGAGGAGGGGCCGCTGCCACCCACCTCCCTGCCTCCAGGAACCACACCACATCTAAGCCTGAAGGGGCGTCTGTTCCCCCTTCACAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nóra Belső et al.
Experimental cell research, 374(2), 290-303 (2018-12-12)
D-type cyclins are important regulatory proteins of the G1/S phase of the cell cycle however, their specific functions are only partially understood. We show that silencing of individual D-type cyclins has no effect on the proliferation and morphology of Immortalized