Kluczowe dokumenty
EHU129481
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MS4A1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTTCTTGGGCATTTTGTCAGTGATGCTGATCTTTGCCTTCTTCCAGGAACTTGTAATAGCTGGCATCGTTGAGAATGAATGGAAAAGAACGTGCTCCAGACCCAAATCTAACATAGTTCTCCTGTCAGCAGAAGAAAAAAAAGAACAGACTATTGAAATAAAAGAAGAAGTGGTTGGGCTAACTGAAACATCTTCCCAACCAAAGAATGAAGAAGACATTGAAATTATTCCAATCCAAGAAGAGGAAGAAGAAGAAACAGAGACGAACTTTCCAGAACCTCCCCAAGATCAGGAATCCTCACCAATAGAAAATGACAGCTCTCCTTAAGTGATTTCTTCTGTTTTCTGTTTCCTTTTTTAAACATTAGTGTTCATAGCTTCCAAGAGACATGCTGACTTTCATTTCTTGAGGTACTCTGCACATACGCACCACATCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuto Sano et al.
The Journal of veterinary medical science, 78(2), 287-291 (2015-11-06)
Antigen-presenting cells (APCs) in the uveal tract participate in ocular immunity including immune homeostasis and the pathogenesis of uveitis. In horses, although uveitis is the most common ocular disorder, little is known about ocular immunity, such as the distribution of
Oriana Marques et al.
BMC cancer, 16, 187-187 (2016-03-06)
While the deregulation of iron homeostasis in breast epithelial cells is acknowledged, iron-related alterations in stromal inflammatory cells from the tumor microenvironment have not been explored. Immunohistochemistry for hepcidin, ferroportin 1 (FPN1), transferrin receptor 1 (TFR1) and ferritin (FT) was
Alessia Alunno et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 19(7), 1689-1696 (2015-03-11)
It has been recently reported that telocytes, a stromal (interstitial) cell subset involved in the control of local tissue homeostasis, are hampered in the target organs of inflammatory/autoimmune disorders. Since no data concerning telocytes in minor salivary glands (MSGs) are