Kluczowe dokumenty
EHU127861
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EIF2AK2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAGTTTGCCTTCCTGGATTTGTAAATTGTAATGACCTCAAAACTTTAGCAGTTCTTCCATCTGACTCAGGTTTGCTTCTCTGGCGGTCTTCAGAATCAACATCCACACTTCCGTGATTATCTGCGTGCATTTTGGACAAAGCTTCCAACCAGGATACGGGAAGAAGAAATGGCTGGTGATCTTTCAGCAGGTTTCTTCATGGAGGAACTTAATACATACCGTCAGAAGCAGGGAGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tae-Hun Kim et al.
Molecular medicine reports, 16(5), 7585-7590 (2017-09-26)
Kisspeptin is a protein encoded by the KISS1 gene, which has been reported to suppress the metastatic capabilities of various types of cancer cells, through the activation of its G‑protein coupled receptor GPR54. However, the molecular mechanisms underlying the involvement
Jovan Nikolic et al.
PLoS pathogens, 12(10), e1005942-e1005942 (2016-10-18)
Stress granules (SGs) are membrane-less dynamic structures consisting of mRNA and protein aggregates that form rapidly in response to a wide range of environmental cellular stresses and viral infections. They act as storage sites for translationally silenced mRNAs under stress
Stephanie Dabo et al.
Scientific reports, 7(1), 16129-16129 (2017-11-25)
PKR is a cellular kinase involved in the regulation of the integrative stress response (ISR) and pro-inflammatory pathways. Two N-terminal dsRNA Binding Domains (DRBD) are required for activation of PKR, by interaction with either dsRNA or PACT, another cellular DRBD-containing
D C Tanner et al.
Cell death and differentiation, 22(9), 1489-1501 (2015-01-31)
Neuroinflammation associated with degenerative central nervous system disease and injury frequently results in oligodendrocyte death. While promoting oligodendrocyte viability is a major therapeutic goal, little is known about protective signaling strategies. We report that in highly purified rat oligodendrocytes, interferon
Protokoły
Coronavirus qPCR Primer and probe sets for the detection of SARS-CoV-2 (Corona Virus), with additional real-time RT-PCR, RT-qPCR and supporting reagents available.