Kluczowe dokumenty
EHU124671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FGFR3 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGACGACTCCGTGTTTGCCCACGACCTGCTGGCCACTGGTCCCCAACAATGTGAGGGGTCCCTAGCAGCCCACCCTGCTGCTGGTGCACAGCCACTCCCCGGCATGAGACTCAGTGCAGATGGAGAGACAGCTACACAGAGCTTTGGTCTGTGTGTGTGTGTGTGCTGTGTGTGTGTGTGCACATCCGCGTGTGCCTGTGTGCGTGCGCATCTTGCCTCCAGGTGCAGAGGTACCCTGGGTGTCCCCGCTGCTGTGCAACGGTCTCCTGACTGGTGCTGCAGCACCGAGGGGCCTTTGTTCTGGGGGGACCCAGTGCAGAATGTAAGTGGGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FGFR3(2261)
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V Tassinari et al.
Cell death & disease, 6, e1688-e1688 (2015-03-15)
Both fibroblast growth factor 9 (Fgf9) and Kit Ligand (Kl) signal through tyrosine kinase receptors, yet they exert opposite effects on meiotic differentiation in postnatal spermatogonia, Fgf9 acting as a meiosis-inhibiting substance and Kl acting as a promoter of the
Jing Yang et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(20), 3318-3330 (2015-09-18)
Fibroblast growth factors (FGF1, FGF2 and FGF4) and fibroblast growth factor receptors (FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4) have been reported to be expressed in preimplantation embryos and be required for their development. However, the functions of these molecules in trophectoderm
Xiufeng Jiang et al.
Oncotarget, 6(14), 12340-12356 (2015-04-22)
Sorafenib, an oral multikinase inhibitor of Raf, VEGF and PDGF receptor signaling is approved for advanced hepatocellular carcinoma (HCC). One strategy to improve HCC therapy is to combine agents that target key signaling pathways. Aberrant mesenchymal-epithelial transition factor (c-Met) activation