Kluczowe dokumenty
EHU123661
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ANGPTL4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACAGCCTGCAGACACAACTCAAGGCTCAGAACAGCAGGATCCAGCAACTCTTCCACAAGGTGGCCCAGCAGCAGCGGCACCTGGAGAAGCAGCACCTGCGAATTCAGCATCTGCAAAGCCAGTTTGGCCTCCTGGACCACAAGCACCTAGACCATGAGGTGGCCAAGCCTGCCCGAAGAAAGAGGCTGCCCGAGATGGCCCAGCCAGTTGACCCGGCTCACAATGTCAGCCGCCTGCACCGGCTGCCCAGGGATTGCCAGGAGCTGTTCCAGGTTGGGGAGAGGCAGAGTGGACTATTTGAAATCCAGCCTCAGGGGTCTCCGCCATTTTTGGTGAACTGCAAGATGACCTCAGATGGAGGCTGGACAGTAATTCAGAGGCGCCACGATGGCTCAGTGGACTTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew R Richardson et al.
Angiogenesis, 17(3), 675-683 (2014-02-25)
Angiopoietin-like 2 (ANGPTL2) has been reported to induce sprouting angiogenesis; however, its role in vasculogenesis, the de novo lumenization of endothelial cells (EC), remains unexplored. We sought to investigate the potential role of ANGPTL2 in regulating human cord blood derived