Kluczowe dokumenty
EHU121521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NME3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGAAGGGCTTCAAGTTGGTGGCGCTGAAGCTGGTGCAGGCCTCCGAGGAGCTGCTGCGTGAGCACTACGCCGAGCTGCGTGAACGCCCGTTCTACGGCCGCCTTGTCAAGTATATGGCCTCCGGGCCGGTGGTGGCCATGGTATGGCAGGGGCTGGACGTGGTGCGCACCTCGCGGGCGCTCATCGGAGCCACGAACCCGGCCGACGCCCCGCCCGGCACCATCCGCGGGGATTTCTGCATCGAGGTTGGCAAGAACCTGATTCACGGCAGCGACTCGGTGGAGAGTGCCCGCCGCGAGATCGCTCTCTGGTTCCGCGCAGACGAGCTCCTCTGCTGGGAGGACAGCGCTGGGCACTGGCTGTATGAGTAGCCCGGCAGATGCGCGTCACAGAGGCTCTCACAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chih-Wei Chen et al.
International journal of molecular sciences, 21(14) (2020-07-28)
NME3 is a member of the nucleoside diphosphate kinase (NDPK) family that binds to the mitochondrial outer membrane to stimulate mitochondrial fusion. In this study, we showed that NME3 knockdown delayed DNA repair without reducing the cellular levels of nucleotide
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU121521-20UG4061828582105
EHU121521-50UG4061831375015