Kluczowe dokumenty
EHU119261
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PTGER2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTCTGCTCCTTGCCTTTCACGATTTTTGCATATATGAATGAAACCTCTTCCCGAAAGGAAAAATGGGACCTCCAAGCTCTTAGGTTTTTATCAATTAATTCAATAATTGACCCTTGGGTCTTTGCCATCCTTAGGCCTCCTGTTCTGAGACTAATGCGTTCAGTCCTCTGTTGTCGGATTTCATTAAGAACACAAGATGCAACACAAACTTCCTGTTCTACACAGTCAGATGCCAGTAAACAGGCTGACCTTTGAGGTCAGTAGTTTAAAAGTTCTTAGTTATATAGCATCTGGAAGATCATTTTGAAATTGTTCCTTGGAGAAATGAAAACAGTGTGTAAACAAAATGAAGCTGCCCTAATAAAAAGGAGTATACAAACATTTAAGCTGTGGTCAAGGCTACAGATGTGCTGACAAGGCACTTCATGTAAAGTGTCAGAAGGAGCTACAAAACCTACCCTCAGTGAGCATGGTACTTGGCCTTTGGAGGAACAATCGGCTGCATTGAAGATCCAGCTGCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qian Zhang et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 34(4), 606-617 (2018-07-10)
Secondary hyperparathyroidism (SHPT) in patients with end-stage renal disease (ESRD) is characterized by hyperplasia of the parathyroid glands (PTGs), while the underlying mechanism is not completely understood. Previously we demonstrated a relationship between cyclooxygenase 2 (COX2) overexpression and parathyroid hyperplasia
Jigisha A Patel et al.
International journal of molecular sciences, 19(8) (2018-08-15)
Prostacyclins are extensively used to treat pulmonary arterial hypertension (PAH), a life-threatening disease involving the progressive thickening of small pulmonary arteries. Although these agents are considered to act therapeutically via the prostanoid IP receptor, treprostinil is the only prostacyclin mimetic
Fusako Sakai-Takemura et al.
Communications biology, 3(1), 182-182 (2020-04-22)
Understanding the signaling pathways that regulate proliferation and differentiation of muscle progenitors is essential for successful cell transplantation for treatment of Duchenne muscular dystrophy. Here, we report that a γ-secretase inhibitor, DAPT (N-[N-(3,5-difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine tertial butyl ester), which inhibits the release