Kluczowe dokumenty
EHU119091
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PERP
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATAACTGGGCCTACGGCTTTGGGTGGGCAGCCACGATTATCCTGATTGGCTGTGCCTTCTTCTTCTGCTGCCTCCCCAACTACGAAGATGACCTTCTGGGCAATGCCAAGCCCAGGTACTTCTACACATCTGCCTAACTTGGGAATGAATGTGGGAGAAAATCGCTGCTGCTGAGATGGACTCCAGAAGAAGAAACTGTTTCTCCAGGCGACTTTGAACCCATTTTTTGGCAGTGTTCATATTATTAAACTAGTCAAAAATGCTAAAATAATTTGGGAGAAAATATTTTTTAAGTAGTGTTATAGTTTCATGTTTATCTTTTATTATGTTTTGTGAAGTTGTGTCTTTTCACTAATTACCTATACTATGCCAATATTTCCTTATATCTATCCATAACATTTATACTACATTTGTAAGAGAATATGCACGTGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Zhang et al.
PeerJ, 7, e7663-e7663 (2019-10-01)
The zoonotic pathogen Salmonella not only reduces the production performance in ducks, but also poses a serious threat to human health through eggs and pollutes water bodies through feces. SipC, an effector protein of type III secretion systems (T3SS) in
Yu Zhang et al.
Journal of cellular physiology, 234(7), 11330-11347 (2018-11-28)
Salmonella Enteritidis (SE) can be transmitted to eggs through cecum or the ovary from infected layers and causes food poisoning in humans. The mechanism of cecal transmission has been extensively studied. However, the mechanism and route of transovarian transmission of