Kluczowe dokumenty
EHU116651
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SNRPN
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGACTCCCATCAAGTCTCCACACAGCTAGCAGCCACGTGGGGCACTTCTCCAGCATATGTAAGTGGAACTCAGAAGGCAACATTCCCTGAACATACTCTTCCACCAGAATCTCCTCTACAGATTTTTGCTGCCCCTTTTACCAGTGGCTGAATCTACTTTCTCTTATGGATCGCTTACACCTGAGACGAACTACAGAACAGCACGTACCAGAGGTGGAAGTCCAAGTCAAACGCAGAAGGACTGCCTCACTGAGCAACCAAGAGTGTCAGTTGTACCCGAGGCGTTCTCAGCAGCAGCAAGTACCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isioma I Enwerem et al.
PloS one, 10(4), e0122348-e0122348 (2015-04-16)
Small nuclear ribonucleoproteins (snRNPs), which are required for pre-mRNA splicing, contain extensively modified snRNA. Small Cajal body-specific ribonucleoproteins (scaRNPs) mediate these modifications. It is unknown how the box C/D class of scaRNPs localizes to Cajal Bodies (CBs). The processing of