Kluczowe dokumenty
EHU116371
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ANXA2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CATGTTGGAAAGCATCAGGAAAGAGGTTAAAGGAGACCTGGAAAATGCTTTCCTGAACCTGGTTCAGTGCATTCAGAACAAGCCCCTGTATTTTGCTGATCGGCTGTATGACTCCATGAAGGGCAAGGGGACGCGAGATAAGGTCCTGATCAGAATCATGGTCTCCCGCAGTGAAGTGGACATGTTGAAAATTAGGTCTGAATTCAAGAGAAAGTACGGCAAGTCCCTGTACTATTATATCCAGCAAGACACTAAGGGCGACTACCAGAAAGCGCTGCTGTACCTGTGTGGTGGAGATGACTGAAGCCCGACACGGCCTGAGCGTCCAGAAATGGTGCTCACCATGCTTCCAGCTAACAGGTCTAGAAAACCAGCTTGCGAATAACAGTCCCCGTGGCCATCCCTGTGAGGGTGACGTTAGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weining Wu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 133-133 (2019-03-23)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common and aggressive form of astrocytoma among adult brain tumors. Multiple studies have shown that long non-coding RNAs (lncRNAs) play important roles in acting as molecular sponge for competing with microRNAs (miRNAs) to regulate
Jie Liu et al.
BMC biochemistry, 4, 10-10 (2003-09-10)
Annexin II heavy chain (also called p36, calpactin I) is lost in prostate cancers and in a majority of prostate intraepithelial neoplasia (PIN). Loss of annexin II heavy chain appears to be specific for prostate cancer since overexpression of annexin
Jiajia Chen et al.
Neuropeptides, 61, 67-76 (2016-11-12)
Annexin A2 (ANXA2), is a member of the annexin family of proteins that exhibit Ca
Zhiyang Wang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 22(1), 429-438 (2017-09-01)
Tenascin-c is an extracellular matrix glycoprotein, the expression of which relates to the progression of atherosclerosis, myocardial infarction and heart failure. Annexin II acts as a cell surface receptor of tenascin-c. This study aimed to delineate the role of tenascin-c
Yuanhong Chang et al.
Oncology reports, 40(6), 3625-3634 (2018-10-03)
Recently, long non-coding RNA (lncRNA) FOXD2 adjacent opposite strand RNA 1 (FOXD2-AS1) has been recognized to function as an oncogene in several human tumors, and FOXD2‑AS1 dysregulation has been closely associated with carcinogenesis and tumor progression. Nevertheless, the correlation between the