Kluczowe dokumenty
EHU116191
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NAB1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCACTGCAGAGTGTTGGTGAGTCCAGACTCTGGCAAGGCCACCATGCCACTGAGAGCGAGCACAGCCTCTCCCCAGCAGACCTGGGCTCCCCCGCGTCCCCAAAGGAGAGCAGTGAGGCGCTGGATGCTGCTGCTGCGCTCTCTGTGGCTGAGTGTGTGGAGCGGATGGCCCCCACACTGCCAAAAAGTGACTTGAATGAAGTGAAAGAGCTGCTAAAAACCAACAAGAAGTTGGCCAAAATGATTGGTCACATCTTTGAGATGAACGATGATGATCCACACAAAGAGGAGGAAATTCGGAAATACAGTGCAATATATGGCAGATTTGACTCAAAGAGGAAGGATGGGAAACATCTCACACTTCATGAGCTCACTGTTAATGAAGCGGCTGCTCAACTCTGTGTGAAGGATAATGCCCTGCTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meaghan H Hancock et al.
Cell host & microbe, 27(1), 104-114 (2019-12-24)
Infection with human cytomegalovirus (HCMV) remains a significant cause of morbidity and mortality following hematopoietic stem cell transplant (HSCT) because of various hematologic problems, including myelosuppression. Here, we demonstrate that latently expressed HCMV miR-US5-2 downregulates the transcriptional repressor NGFI-A binding protein (NAB1) to induce