Kluczowe dokumenty
EHU114351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PTRH2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAAGACGAGCAAGACACACACAGATACTGAAAGTGAAGCAAGCATCTTGGGAGACAGCGGGGAGTACAAGATGATTCTTGTGGTTCGAAATGACTTAAAGATGGGAAAAGGGAAAGTGGCTGCCCAGTGCTCTCATGCTGCTGTTTCAGCCTACAAGCAGATTCAAAGAAGAAATCCTGAAATGCTCAAACAATGGGAATACTGTGGCCAGCCCAAGGTGGTGGTCAAAGCTCCTGATGAAGAAACCCTGATTGCATTATTGGCCCATGCAAAAATGCTGGGACTGACTGTAAGTTTAATTCAAGATGCTGGACGTACTCAGATTGCACCAGGCTCTCAAACTGTCCTAGGGATTGGGCCAGGACCAGCAGACCTAATTGACAAAGTCACTGGTCACCTAAAACTTTACTAGGTGGACTTTGATATGACAACAACCCCTCCATCACAAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Liu et al.
Human cell, 32(4), 418-427 (2019-08-02)
Studies have shown that astrocyte plays an important role in the formation of retinal vasculature during development. For our study, we investigated the role of Bcl2 inhibitor of transcription 1 (Bit1) in regulating astrocyte function from developing retina and its
Xin Yao et al.
PloS one, 9(7), e101564-e101564 (2014-07-09)
The mitochondrial Bit1 (Bcl-2 inhibitor of transcription 1) protein is a part of an apoptotic pathway that is uniquely regulated by integrin-mediated attachment. As an anoikis effector, Bit1 is released into the cytoplasm following loss of cell attachment and induces