Kluczowe dokumenty
EHU113781
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OLA1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAATTAAACCACCCCCAATCATTGGAAGATTTGGAACCTCACTGAAAATTGGTATTGTTGGATTGCCAAATGTTGGGAAATCTACTTTCTTCAATGTGTTAACCAATAGTCAGGCTTCAGCAGAAAACTTCCCGTTCTGCACTATTGATCCTAATGAGAGCAGAGTACCTGTGCCAGATGAAAGGTTTGACTTTCTTTGTCAATACCACAAACCAGCAAGCAAAATTCCTGCCTTTCTAAATGTGGTGGATATTGCTGGCCTTGTGAAAGGAGCTCACAATGGGCAGGGCCTGGGGAATGCTTTTTTATCTCATATTAGTGCCTGTGATGGCATCTTTCATCTAACACGTGCTTTTGAAGATGATGATATCACGCACGTTGAAGGAAGTGTAGATCCTATTCGAGATATAGAAATAATACATGAAGAGCTTCAGCTTAAAGATGAGGAAATGATTGGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elia Martínez-Baeza et al.
Mutagenesis, 31(4), 463-473 (2016-03-18)
Environmental pollutants are complex mixtures in which metals are ubiquitous. Metal mixtures of arsenic, cadmium and lead are present in the occupational environment and generate health effects such as cardiovascular, renal and cancer diseases. Cell transformation induced by metal mixtures