EHU113451
MISSION® esiRNA
targeting human RAB6A
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTCCAGCAAACTACAAAGTGGATTGATGATGTCAGAACAGAAAGAGGAAGTGATGTTATCATCATGCTAGTAGGAAATAAAACAGATCTTGCTGACAAGAGGCAAGTGTCAATTGAGGAGGGAGAGAGGAAAGCCAAAGAGCTGAATGTTATGTTTATTGAAACTAGTGCAAAAGCTGGATACAATGTAAAGCAGCTCTTTCGACGTGTAGCAGCAGCTTTGCCGGGAATGGAAAGCACACAGGACAGAAGCAGAGAAGATATGATTGACATAAAACTGGAAAAGCCTCAGGAGCAACCAGTCAGTGAAGGAGGCTGTTCCTGCTAATCTCCCATGTCATCTTCAACCTTCTTCAGAAGCTCACTGCTTTGGCCCCCTTACTCTTTCATTGACTGCAGTGTGAATATTGGCTTGAACCTTTTCCCTTCAGTAATAACGTATTGCAATTCATCATTGCTGCCTGTCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RAB6A(5870) , RAB6A(5870)