Kluczowe dokumenty
EHU109221
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TARDBP
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGCCGAACCTAAGCACAATAGCAATAGACAGTTAGAAAGAAGTGGAAGATTTGGTGGTAATCCAGGTGGCTTTGGGAATCAGGGTGGATTTGGTAATAGCAGAGGGGGTGGAGCTGGTTTGGGAAACAATCAAGGTAGTAATATGGGTGGTGGGATGAACTTTGGTGCGTTCAGCATTAATCCAGCCATGATGGCTGCCGCCCAGGCAGCACTACAGAGCAGTTGGGGTATGATGGGCATGTTAGCCAGCCAGCAGAACCAGTCAGGCCCATCGGGTAATAACCAAAACCAAGGCAACATGCAGAGGGAGCCAAACCAGGCCTTCGGTTCTGGAAATAACTCTTATAGTGGCTCTAATTCTGGTGCAGCAATTGGTTGGGGATCAGCATCCAATGCAGGGTCGGGCAGTGGTTTTAATGGAGGCTTTGGCTCAAGCATGGATTCTAAGTCTTCTGGCTGGGGAATGTAGAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaowei Chen et al.
Protein & cell, 9(10), 848-866 (2017-09-28)
Aberrant regulation of miRNA genes contributes to pathogenesis of a wide range of human diseases, including cancer. The TAR DNA binding protein 43 (TDP-43), a RNA/DNA binding protein associated with neurodegeneration, is involved in miRNA biogenesis. Here, we systematically examined
Seiichi Nagano et al.
Acta neuropathologica, 140(5), 695-713 (2020-08-18)
Mislocalization and abnormal deposition of TDP-43 into the cytoplasm (TDP-43 proteinopathy) is a hallmark in neurons of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration (FTLD). However, the pathogenic mechanism of the diseases linked to TDP-43 is largely unknown. We
Michael E Ward et al.
The Journal of experimental medicine, 211(10), 1937-1945 (2014-08-27)
Frontotemporal dementia (FTD) is the most common cause of dementia in people under 60 yr of age and is pathologically associated with mislocalization of TAR DNA/RNA binding protein 43 (TDP-43) in approximately half of cases (FLTD-TDP). Mutations in the gene
Giuseppe Militello et al.
Journal of molecular cell biology, 10(2), 102-117 (2018-04-05)
Myogenesis is a complex process required for skeletal muscle formation during embryonic development and for regeneration and growth of myofibers in adults. Accumulating evidence suggests that long non-coding RNAs (lncRNAs) play key roles in regulating cell fate decision and function
Alexander Gulliver Bjørnholt Grønning et al.
Nucleic acids research, 48(13), 7099-7118 (2020-06-20)
Nucleotide variants can cause functional changes by altering protein-RNA binding in various ways that are not easy to predict. This can affect processes such as splicing, nuclear shuttling, and stability of the transcript. Therefore, correct modeling of protein-RNA binding is