Kluczowe dokumenty
EHU108601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RBM4, RBM14-RBM4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAGATTCGCTCACTCTTCGAGCAGTATGGGAAGGTGCTGGAATGTGACATCATTAAGAATTACGGCTTTGTGCACATAGAAGACAAGACGGCAGCTGAGGATGCCATACGCAACCTGCACCATTACAAGCTTCATGGGGTGAACATCAACGTGGAAGCCAGCAAGAATAAGAGCAAAACCTCAACAAAGTTGCATGTGGGCAACATCAGTCCCACCTGCACCAATAAGGAGCTTCGAGCCAAGTTTGAGGAGTATGGTCCGGTCATCGAATGTGACATCGTGAAAGATTATGCCTTCGTACACATGGAGCGGGCAGAGGATGCAGTGGAGGCCATCAGGGGCCTTGATAACACAGAGTTTCAAGGCAAACGAATGCACGTGCAGTTGTCCACCAGCCGGCTTAGGACTGCGCCCGGGATGGGAGACCAGAGCGGCTGCTATCGGTGCGGGAAAGAGGGGCACTGGTCCAAAGAGTGTCCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guo-Wei Huang et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 90, 59-67 (2017-07-30)
LncRNAs play a vital role in alternative splicing of target genes. However, the mechanisms underlying lncRNAs involvement in splicing are poorly understood. In the present study, we identified a previously uncharacterized lncRNA, which is denoted as TPM1-AS, is reverse-transcribed from
S Kagawa et al.
Oncogene, 34(18), 2347-2359 (2014-06-17)
Notch activity regulates tumor biology in a context-dependent and complex manner. Notch may act as an oncogene or a tumor-suppressor gene even within the same tumor type. Recently, Notch signaling has been implicated in cellular senescence. Yet, it remains unclear
Sven Hennig et al.
The Journal of cell biology, 210(4), 529-539 (2015-08-19)
Prion-like domains (PLDs) are low complexity sequences found in RNA binding proteins associated with the neurodegenerative disorder amyotrophic lateral sclerosis. Recently, PLDs have been implicated in mediating gene regulation via liquid-phase transitions that drive ribonucleoprotein granule assembly. In this paper