Kluczowe dokumenty
EHU108271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BRD7
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAAGTGATTTCAGCATCCATGAGTTTTTGGCCACGTGCCAAGATTATCCGTATGTCATGGCAGATAGTTTACTGGATGTTTTAACAAAAGGAGGGCATTCCAGGACCCTACAAGAGATGGAGATGTCATTGCCTGAAGATGAAGGCCATACTAGGACACTTGACACAGCAAAAGAAATGGAGATTACAGAAGTAGAGCCACCAGGGCGTTTGGACTCCAGTACTCAAGACAGGCTCATAGCGCTGAAAGCAGTAACAAATTTTGGCGTTCCAGTTGAAGTTTTTGACTCTGAAGAAGCTGAAATATTCCAGAAGAAACTTGATGAGACCACCAGATTGCTCAGGGAACTCCAGGAAGCCCAGAATGAACGTTTGAGCACCAGACCCCCTCCGAACATGATCTGTCTCTTGGGTCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lena Golick et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 75(10), 1857-1869 (2017-11-12)
Reduced hepatic expression levels of bromodomain-containing protein 7 (BRD7) have been suggested to play a role in the development of glucose intolerance in obesity. However, the molecular mechanism by which BRD7 regulates glucose metabolism has remained unclear. Here, we show
Xiao-Meng Wang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(6), 1094-1105 (2016-12-14)
Bromodomain-containing protein 7 (BRD7) is a tumour suppressor that is known to regulate many pathological processes including cell growth, apoptosis and cell cycle. Endoplasmic reticulum (ER) stress-induced apoptosis plays a key role in diabetic cardiomyopathy (DCM). However, the molecular mechanism