Kluczowe dokumenty
EHU108251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LAP3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTGCCATGGATGTAGCTTTGGGATCAGGTGCCACTGGGGTCTTTACCAATTCATCCTGGCTCTGGAACAAACTCTTCGAGGCCAGCATTGAAACAGGGGACCGTGTCTGGAGGATGCCTCTCTTCGAACATTATACAAGACAGGTTGTAGATTGCCAGCTTGCTGATGTTAACAACATTGGAAAATACAGATCTGCAGGAGCATGTACAGCTGCAGCATTCCTGAAAGAATTCGTAACTCATCCTAAGTGGGCACATTTAGACATAGCAGGCGTGATGACCAACAAAGATGAAGTTCCCTATCTACGGAAAGGCATGACTGGGAGGCCCACAAGGACTCTCATTGAGTTCTTACTTCGTTTCAGTCAAGACAATGCTTAGTTCAGATACTCAAAAATGTCTTCACTCTGTCTTAAATTGGACAGTTGAACTTAAAAGGTTTTTGAATAAATGGATGAAAATCTTTTAACGGAGACAAAGGATGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaojuan He et al.
International journal of biological macromolecules, 72, 1081-1089 (2014-12-03)
Leucine aminopeptidase 3 (LAP3), belonging to the M1 family, has been proved to catalyze the hydrolysis of leucine residues. Leucine aminopeptidases are involved in many pathological disorders and regulate cell proliferation, invasion and/or angiogenesis of tumor. Recent study showed that