Kluczowe dokumenty
EHU107611
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CENPI
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATCATCAGGGCAGAGTGCTTCTTACAAGAGGGGTTTTATTCCTGTGAAGCATTCCTGTATAAGAGCCTTCCTCTCTGGGATGGCCTTTGTTGTCGGTCACAGTTCCTTCAGCTTGTGAGCTGGATTCCTTTTAGTAGCTTCTCTGAGGTGAAACCACTTCTTTTTGACCATCTAGCGCAGCTCTTCTTTACATCAACCATTTATTTCAAGTGTAGTGTGCTTCAGAGTCTGAAAGAGCTATTGCAGAATTGGCTGTTGTGGCTTTCTATGGACATTCACATGAAACCTGTTACAAACAGTCCTCTAGAGACAACTTTGGGTGGATCCATGAACTCTGTGTCTAAACTGATCCACTATGTAGGGTGGCTATCCACTACTGCAATGCGCTTGGAGAGCAACAATACTTTCTTGCTGCACTTTATTTTGGATTTCTATGAGAAGGTGTGTGACATATATATAAATTATAACCTTCCATTAGTGGTATTGTTTCCTCCTGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lijuan Zhu et al.
The Journal of biological chemistry, 290(45), 27053-27066 (2015-09-18)
Mitotic chromosome segregation is orchestrated by the dynamic interaction of spindle microtubules with the kinetochores. During chromosome alignment, kinetochore-bound microtubules undergo dynamic cycles between growth and shrinkage, leading to an oscillatory movement of chromosomes along the spindle axis. Although kinetochore