Kluczowe dokumenty
EHU105231
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RPS3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGAAGTTTGTCGCTGATGGCATCTTCAAAGCTGAACTGAATGAGTTTCTTACTCGGGAGCTGGCTGAAGATGGCTACTCTGGAGTTGAGGTGCGAGTTACACCAACCAGGACAGAAATCATTATCTTAGCCACCAGAACACAGAATGTTCTTGGTGAGAAGGGCCGGCGGATTCGGGAACTGACTGCTGTAGTTCAGAAGAGGTTTGGCTTTCCAGAGGGCAGTGTAGAGCTTTATGCTGAAAAGGTGGCCACTAGAGGTCTGTGTGCCATTGCCCAGGCAGAGTCTCTGCGTTACAAACTCCTAGGAGGGCTTGCTGTGCGGAGGGCCTGCTATGGTGTGCTGCGGTTCATCATGGAGAGTGGGGCCAAAGGCTGCGAGGTTGTGGTGTCTGGGAAACTCCGAGGACAGAGGGCTAAATCCATGAAGTTTGTGGATGGCCTGATGATCCACAGCGGAGACCCTGTTAACTACTACGTTGACACTGCTGTGCGCCACGTGTTGCTCAGACAGGGTGTGCTGGGCATCAAGGTGAAGATCATGCTGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masanori Kobayashi et al.
Scientific reports, 6, 36780-36780 (2016-11-11)
Ubiquitination is a crucial post-translational modification; however, the functions of ubiquitin-coding genes remain unclear. UBA52 encodes a fusion protein comprising ubiquitin at the N-terminus and ribosomal protein L40 (RPL40) at the C-terminus. Here we showed that Uba52-deficient mice die during
Bhawana George et al.
Biochimica et biophysica acta, 1843(9), 1930-1941 (2014-05-28)
Skeletal muscle formation is a multistep process involving proliferation, differentiation, alignment and fusion of myoblasts to form myotubes which fuse with additional myoblast to form myofibers. Toca-1 (Transducer of Cdc42-dependent actin assembly), is an adaptor protein which activates N-WASP in
Protokoły
Coronavirus qPCR Primer and probe sets for the detection of SARS-CoV-2 (Corona Virus), with additional real-time RT-PCR, RT-qPCR and supporting reagents available.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU105231-20UG4061831357417
EHU105231-50UG4061828368150